1,4-Difluorobenzene 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
114610250 114611000
ACRO114610250EA 56.5 EUR
ACRO114610250 ACRO114611000
1,4-Difluorobenzene 99+%
1,4-Difluorobenzene
Formule: C₆H₄F₂
Kookpunt: 88 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 1,17 g/cm³
Vlampunt: 2 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000344
CAS nummer: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03172
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %