1,4-Difluorobenzene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01462.1 SB01462.10 SB01462.50
MAYBSB01462.1EA 0 EUR
MAYBSB01462.1 MAYBSB01462.10 MAYBSB01462.50
1,4-Difluorobenzene
1,4-Difluorobenzene
Formule: C₆H₄F₂
Kookpunt: 88 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000344
CAS nummer: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03172