2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
271470050 271470250
ACRO271470050EA 54 EUR
ACRO271470050 ACRO271470250
2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O
Kookpunt: 65…66 °C (17 mmHg)
Smeltpunt: 2…3 °C
Dichtheid: 1,29 g/cm³
Vlampunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010326
CAS nummer: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %