2,6-Difluorobenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A18099.14
A18099.06
A18099.14EA
217
EUR
A18099.14
A18099.06
2,6-Difluorobenzaldehyde ≥97%
2,6-Difluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 437-81-0
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5070
Melting Point: 15-17°
Boiling Point: 85-86°/20mm
Beilstein Reference: 1935273
MDL No.: MFCD00010293
Formule:
C₇H₄F₂O Kookpunt: 85…86 °C (20 mmHg) Smeltpunt: 15…17 °C Dichtheid: 1,317 Vlampunt: 73 °C (163 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010293 CAS nummer: 437-81-0 |