2-Fluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
119320250 119321000
ACRO119320250EA 52.1 EUR
ACRO119320250 ACRO119321000
2-Fluorobenzaldehyde 97%
2-Fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Kookpunt: 172…174 °C
Smeltpunt: –44.5 °C
Dichtheid: 1.17 g/cm³
Vlampunt: 55
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003302
CAS nummer: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %