3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
271300050 271300250
ACRO271300050EA 61 EUR
ACRO271300050 ACRO271300250
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
3,4-Difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O
MW: 142.1 g/mol
Kookpunt: 53
Dichtheid: 1.29 g/cm³
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010328
CAS nummer: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %