3,4-Difluorobenzaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01773.1
SB01773.10
SB01773EE
MAYBSB01773.1EA
0
EUR
MAYBSB01773.1
MAYBSB01773.10
MAYBSB01773EE
3,4-Difluorobenzaldehyde
3,4-Difluorobenzaldehyde
Formule:
C₇H₄F₂O Kookpunt: 53 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,29 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010328 CAS nummer: 34036-07-2 EINECS: 422-180-3 |