3,5-Difluorobenzaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB01678.1 SB01678.10 SB01678.50
MAYBSB01678.1EA 0 EUR
MAYBSB01678.1 MAYBSB01678.10 MAYBSB01678.50
3,5-Difluorobenzaldehyde
3,5-Difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O
Kookpunt: 61…63 °C (43 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010329
CAS nummer: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3,III