4-Fluorobenzaldehyde 98+%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
ACRO156150010EA 610 EUR
ACRO156150010 ACRO156150500 ACRO156152500
4-Fluorobenzaldehyde 98+%
4-Fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Kookpunt: 181 °C (758 mmHg)
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,15 g/cm³
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003378
CAS nummer: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %