5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L19327.03 L19327.06
L19327.03EA 69.2 EUR
L19327.03 L19327.06
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 395-81-3 Molecular Formula: C7H4FNO3 Formula Weight: 169.11 Melting Point: 93-96° Boiling Point: 153°/23mm MDL No.: MFCD00153175
Formule: C₇H₄FNO₃
Kookpunt: 153 °C (23 mmHg)
Smeltpunt: 93…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153175
CAS nummer: 395-81-3
EINECS: 206-903-8