2,6-Difluorobenzonitrile
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB00299.1 SB00299.10 SB00299.50
MAYBSB00299.1EA 0 EUR
MAYBSB00299.1 MAYBSB00299.10 MAYBSB00299.50
2,6-Difluorobenzonitrile
2,6-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
MW: 139.1 g/mol
Kookpunt: 98…100 °C (31 mmHg)
Smeltpunt: 30…32 °C
Dichtheid: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 90
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001778
CAS nummer: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III