2-Fluorobenzonitrile 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
250050250 250050050 250051000
ACRO250050250EA 73.3 EUR
ACRO250050250 ACRO250050050 ACRO250051000
2-Fluorobenzonitrile 99%
2-Fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄FN
Kookpunt: 90 °C (21 mmHg)
Smeltpunt: 35…37 °C
Dichtheid: 1,11 g/cm³
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001773
CAS nummer: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5063 to 1.5083 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %