2-Fluorobenzonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14375.18 A14375.09 A14375.22 A14375.30
A14375.18EA 132 EUR
A14375.18 A14375.09 A14375.22 A14375.30
2-Fluorobenzonitrile ≥99%
2-Fluorobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 394-47-8 Molecular Formula: C7H4FN Formula Weight: 121.11 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5070 Odour: Almond-like Boiling Point: 196-198° Beilstein Reference: 2042184 MDL No.: MFCD00001773
Formule: C₇H₄FN
Kookpunt: 196…198 °C
Smeltpunt: 35…37 °C
Dichtheid: 1,138
Vlampunt: 73 °C (163 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001773
CAS nummer: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III