2-Fluorobenzonitrile
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
SB00740.1
SB00740.10
SB00740.50
MAYBSB00740.1EA
0
EUR
MAYBSB00740.1
MAYBSB00740.10
MAYBSB00740.50
2-Fluorobenzonitrile
2-Fluorobenzonitrile
Formule:
C₇H₄FN Kookpunt: 190 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 35…37 °C Dichtheid: 1,11 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001773 CAS nummer: 394-47-8 EINECS: 206-897-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |