3-Fluorobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 403-54-3
Molecular Formula: C7H4FN
Formula Weight: 121.11
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5055
Odour: Almond-like
Melting Point: -16°
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 1858941
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001797
Formule:
C₇H₄FN Kookpunt: 183 °C Smeltpunt: –16 °C Dichtheid: 1,140 Vlampunt: 67 °C (152 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001797 CAS nummer: 403-54-3 EINECS: 206-963-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |