4-Fluorobenzonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13028.06 A13028.14 A13028.22
A13028.06EA 35 EUR
A13028.06 A13028.14 A13028.22
4-Fluorobenzonitrile ≥99%
4-Fluorobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 1194-02-1 Molecular Formula: C7H4FN Formula Weight: 121.11 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 2041517 MDL No.: MFCD00001812
Formule: C₇H₄FN
Kookpunt: 186…188 °C
Smeltpunt: 34…37 °C
Dichtheid: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 65 °C (149 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001812
CAS nummer: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III