2,4,5-Trifluorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14193.06
A14193.14
A14193.06EA
54.6
EUR
A14193.06
A14193.14
2,4,5-Trifluorobenzoic acid ≥98%
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 446-17-3
Molecular Formula: C7H3F3O2
Formula Weight: 176.10
Melting Point: 95-100°
Beilstein Reference: 3257609
Formule:
C₇H₃F₃O₂ Kookpunt: 237 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 95…100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013306 CAS nummer: 446-17-3 |