2,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13403.06 A13403.14
A13403.06EA 35 EUR
A13403.06 A13403.14
2,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
2,4-Difluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1583-58-0 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Odour: Odourless Melting Point: 186-190° Beilstein Reference: 973355 MDL No.: MFCD00011670
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158.1 g/mol
Kookpunt: 241
Smeltpunt: 186…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011670
CAS nummer: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9