2,4-Difluorobenzoic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
TL00169.1 TL00169.10 TL00169.50
MAYBTL00169.1EA 0 EUR
MAYBTL00169.1 MAYBTL00169.10 MAYBTL00169.50
2,4-Difluorobenzoic acid
2,4-Difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158.1 g/mol
Kookpunt: 241
Smeltpunt: 185
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011670
CAS nummer: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9