2,6-Difluorobenzoic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB01105DA SB01105EA SB01105.50
MAYBSB01105DAEA 0 EUR
MAYBSB01105DA MAYBSB01105EA MAYBSB01105.50
2,6-Difluorobenzoic acid
2,6-Difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄F₂O₂
Kookpunt: 72…77 °C (13 mmHg)
Smeltpunt: 159…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002411
CAS nummer: 385-00-2
EINECS: 206-856-3