2-Fluorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Fluorobenzoic acid
A11015.22 A11015.36
A11015.22EA 66.3 EUR
A11015.22 A11015.36
2-Fluorobenzoic acid ≥98%
2-Fluorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 445-29-4 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 971265
Formule: C₇H₅FO₂
Kookpunt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 122…125 °C
Dichtheid: 1,46
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002405
CAS nummer: 445-29-4
EINECS: 207-158-1