2-Fluorobenzoic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Fluorobenzoic acid
SB00741.250 SB00741.1
MAYBSB00741.250EA 0 EUR
MAYBSB00741.250 MAYBSB00741.1
2-Fluorobenzoic acid
2-Fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅FO₂
Kookpunt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 121…124 °C
Dichtheid: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002405
CAS nummer: 445-29-4
EINECS: 207-158-1