3,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15876.03 A15876.06 A15876.14
A15876.03EA 17.8 EUR
A15876.03 A15876.06 A15876.14
3,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
3,4-Difluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 455-86-7 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Odour: Odourless Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 2085848 MDL No.: MFCD00011672
Formule: C₇H₄F₂O₂
Kookpunt: 242 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 121…124 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011672
CAS nummer: 455-86-7
EINECS: 207-249-6