3-Fluorobenzoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16511.14 A16511.22
A16511.14EA 59.4 EUR
A16511.14 A16511.22
3-Fluorobenzoic acid ≥99%
3-Fluorobenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 455-38-9 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 1906920
Formule: C₇H₅FO₂
Kookpunt: 251 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 122…124 °C
Dichtheid: 1,474
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002489
CAS nummer: 455-38-9
EINECS: 207-248-0