4-Fluorobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14129.14 A14129.22 A14129.36
A14129.14EA 33.5 EUR
A14129.14 A14129.22 A14129.36
4-Fluorobenzoic acid ≥98%
4-Fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 456-22-4 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 183-187° Beilstein Reference: 1906922 Merck Reference: 14,4171 MDL No.: MFCD00002530
Formule: C₇H₅FO₂
Kookpunt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 183…187 °C
Dichtheid: 1,470
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002530
CAS nummer: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 14,4171