4-Fluoroanthranilic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21907.03 B21907.06
B21907.03EA 63.4 EUR
B21907.03 B21907.06
4-Fluoroanthranilic acid 98%
4-Fluoroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 446-32-2 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 192-196° Beilstein Reference: 2803665
Formule: C₇H₆FNO₂
Kookpunt: 305 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 192…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075553
CAS nummer: 446-32-2
EINECS: 207-163-9