6-Fluoroanthranilic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10919.03 A10919.06 A10919.14
A10919.03EA 34 EUR
A10919.03 A10919.06 A10919.14
6-Fluoroanthranilic acid 98%
6-Fluoroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 434-76-4 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 165-167° Beilstein Reference: 3540926
Formule: C₇H₆FNO₂
Kookpunt: 305 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 165…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067781
CAS nummer: 434-76-4