4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L20128.03
L20128.06
L20128.03EA
44.7
EUR
L20128.03
L20128.06
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 944-43-4
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.11
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2121117
Formule:
C₇H₃F₄NO₂ Smeltpunt: 182…184 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007647 CAS nummer: 944-43-4 EINECS: 213-409-6 |