4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10800.06 A10800.14 A10800.22
A10800.06EA 36.1 EUR
A10800.06 A10800.14 A10800.22
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 453-71-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 121-126° Boiling Point: 92°/15mm MDL No.: MFCD00007058
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Kookpunt: 92 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 121…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007058
CAS nummer: 453-71-4
EINECS: 207-221-3