1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB01245.1 SB01245.10 SB01245EE
MAYBSB01245.1EA 0 EUR
MAYBSB01245.1 MAYBSB01245.10 MAYBSB01245EE
1,2-Difluoro-4-iodobenzene
1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Formule: C₆H₃F₂I
Kookpunt: 177 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00044630
CAS nummer: 64248-58-4