1,3-Difluoro-4-iodobenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 2265-93-2
Molecular Formula: C6H3F2I
Formula Weight: 239.99
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5580
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 2081078
MDL No.: MFCD00040151
Formule:
C₆H₃F₂I Kookpunt: 175…176 °C Dichtheid: 2,006 Vlampunt: 67 °C (152 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040151 CAS nummer: 2265-93-2 |