1-Fluoro-2-iodobenzene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Fluoroiodobenzene
SB01067.1 SB01067.10 SB01067.50
MAYBSB01067.1EA 0 EUR
MAYBSB01067.1 MAYBSB01067.10 MAYBSB01067.50
1-Fluoro-2-iodobenzene
1-Fluoro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Kookpunt: 188
Smeltpunt: –41.5 °C
Dichtheid: 1.903 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00001031
CAS nummer: 348-52-7
EINECS: 206-477-3