1-Fluoro-3-iodobenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoroiodobenzene
A11706.14 A11706.22
A11706.14EA 75.1 EUR
A11706.14 A11706.22
1-Fluoro-3-iodobenzene ≥99%
1-Fluoro-3-iodobenzene
Purity: 99% CAS No.: 1121-86-4 Molecular Formula: C6H4FI Formula Weight: 222.00 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5840 Melting Point: -42° Boiling Point: 77-78°/19mm Beilstein Reference: 2039305 MDL No.: MFCD00001044
Formule: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Kookpunt: 77…78 °C (19 mmHg)
Smeltpunt: –42 °C
Dichtheid: 1.898
Vlampunt: 67 °C (152 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001044
CAS nummer: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9