2-Fluoro-6-iodobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L07924.03 L07924.06
L07924.03EA 30 EUR
L07924.03 L07924.06
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid ≥97%
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
Kookpunt: 312 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 122…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042289
CAS nummer: 111771-08-5