2,4,6-Trifluoraniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A10964.03
A10964.06
A10964.14
A10964.22
A10964.03EA
23
EUR
A10964.03
A10964.06
A10964.14
A10964.22
2,4,6-Trifluoraniline ≥98%
2,4,6-Trifluoraniline
Purity: 98%
CAS No.: 363-81-5
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 54°(129°F)
Odour: Recognizable
Boiling Point: 57°/22mm
Beilstein Reference: 2831022
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00007650
Formule:
C₆H₄F₃N Kookpunt: 57 °C (22 mmHg) Smeltpunt: 33…36 °C Vlampunt: 54 °C (129 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007650 CAS nummer: 363-81-5 EINECS: 206-660-8 UN: 2926 ADR: 4.1,III |