2,4-Difluoroaniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB00555.1 SB00555.10 SB00555.50
MAYBSB00555.1EA 0 EUR
MAYBSB00555.1 MAYBSB00555.10 MAYBSB00555.50
2,4-Difluoroaniline
2,4-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
Kookpunt: 170 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –7 °C
Dichtheid: 1,268 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007648
CAS nummer: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03171