2,5-Difluoroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 367-30-6
Molecular Formula: C6H5F2N
Formula Weight: 129.11
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Characteristic
Melting Point: 13-14°
Boiling Point: 171-174°
Beilstein Reference: 2802549
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007651
Formule:
C₆H₅F₂N Kookpunt: 171…174 °C Smeltpunt: 13…14 °C Dichtheid: 1,285 Vlampunt: 68 °C (154 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007651 CAS nummer: 367-30-6 EINECS: 206-690-1 UN: 2941 ADR: 6.1,III |