2,6-Difluoroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 5509-65-9
Molecular Formula: C6H5F2N
Formula Weight: 129.11
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.5080
Odour: Characteristic
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 2802697
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00007655
Formule:
C₆H₅F₂N Kookpunt: 152…154 °C Dichtheid: 1,275 Vlampunt: 51 °C (124 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007655 CAS nummer: 5509-65-9 EINECS: 226-853-0 UN: 1992 ADR: 3,III |