2-Fluoroaniline ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12612.14
A12612.22
A12612.36
A12612.14EA
26.1
EUR
A12612.14
A12612.22
A12612.36
2-Fluoroaniline ≥99%
2-Fluoroaniline
Purity: 99%
CAS No.: 348-54-9
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Recognizable
Melting Point: -29°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 1524219
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007642
Formule:
C₆H₆FN Kookpunt: 171…173 °C Smeltpunt: –29 °C Dichtheid: 1,152 Vlampunt: 60 °C (140 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007642 CAS nummer: 348-54-9 EINECS: 206-478-9 UN: 2941 ADR: 6.1,III |