3,5-Difluoroaniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB01840.1 SB01840.50
MAYBSB01840.1EA 0 EUR
MAYBSB01840.1 MAYBSB01840.50
3,5-Difluoroaniline
3,5-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
Kookpunt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 37…41 °C
Dichtheid: 1,295 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007763
CAS nummer: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III