2-Fluoro-5-nitroaniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB01381.1 SB01381.10 SB01381.50
MAYBSB01381.1EA 0 EUR
MAYBSB01381.1 MAYBSB01381.10 MAYBSB01381.50
2-Fluoro-5-nitroaniline
2-Fluoro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Smeltpunt: 99…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007652
CAS nummer: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 1325
ADR: 4.1 II