4-Fluoro-2-nitroaniline 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
233070100
233071000
ACRO233070100EA
31.1
EUR
ACRO233070100
ACRO233071000
4-Fluoro-2-nitroaniline 99%
4-Fluoro-2-nitroaniline
Formule:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156.12 g/mol Smeltpunt: 92…95 °C Vlampunt: 89 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007830 CAS nummer: 364-78-3 EINECS: 206-666-0 |
Specification Test Results
Appearance | Orange to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 95 °C |
GC | ≥98.5 % |