4-Fluoro-2-nitroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A10685.18
A10685.22
A10685.36
A10685.18EA
60
EUR
A10685.18
A10685.22
A10685.36
4-Fluoro-2-nitroaniline ≥98%
4-Fluoro-2-nitroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 364-78-3
Molecular Formula: C6H5FN2O2
Formula Weight: 156.12
Flash Point: 89°(192°F)
Melting Point: 90-94°
Beilstein Reference: 2210197
MDL No.: MFCD00007830
Formule:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156.12 g/mol Smeltpunt: 90…94 °C Vlampunt: 89 °C (192 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007830 CAS nummer: 364-78-3 EINECS: 206-666-0 |