4-Fluoro-2-nitroaniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BTB02200.1 BTB02200.10
MAYBBTB02200.1EA 0 EUR
MAYBBTB02200.1 MAYBBTB02200.10
4-Fluoro-2-nitroaniline
4-Fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Smeltpunt: 95
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007830
CAS nummer: 364-78-3
EINECS: 206-666-0