4-Fluoro-3-nitroaniline 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
168400250 168401000 168400050
ACRO168400250EA 45.1 EUR
ACRO168400250 ACRO168401000 ACRO168400050
4-Fluoro-3-nitroaniline 99%
4-Fluoro-3-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Smeltpunt: 96…99 °C
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007833
CAS nummer: 364-76-1
EINECS: 206-665-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
GC ≥98.5 %