1,4-Difluoro-2-nitrobenzene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
SB01118.1
SB01118.10
SB01118.50
MAYBSB01118.1EA
0
EUR
MAYBSB01118.1
MAYBSB01118.10
MAYBSB01118.50
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene
1,4-Difluoro-2-nitrobenzene
Formule:
C₆H₃F₂NO₂ Kookpunt: 207 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,4671 g/cm³ (17 °C) |
MDL Nummer:
MFCD00007054 CAS nummer: 364-74-9 EINECS: 206-663-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |