1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
119491000 119495000
ACRO119491000EA 58.4 EUR
ACRO119491000 ACRO119495000
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₄FNO₂
Kookpunt: 205 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 27 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007282
CAS nummer: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5302 to 1.5322 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %