1-Fluoro-4-nitrobenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
A11057.36
A11057.0E
A11057.22
A11057.36EA
188
EUR
A11057.36
A11057.0E
A11057.22
1-Fluoro-4-nitrobenzene ≥99%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 350-46-9
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5315
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 606923
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007282
Formule:
C₆H₄FNO₂ Kookpunt: 204…206 °C Smeltpunt: 22…24 °C Dichtheid: 1,330 Vlampunt: 83 °C (181 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007282 CAS nummer: 350-46-9 EINECS: 206-502-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |