1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L20302.06
L20302.14
L20302.06EA
73.7
EUR
L20302.06
L20302.14
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene 99%
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 66684-58-0
Molecular Formula: C6H2F3NO2
Formula Weight: 177.08
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4860
Beilstein Reference: 2455018
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00456803
Formule:
C₆H₂F₃NO₂ Dichtheid: 1,52 Vlampunt: 75 °C (167 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00456803 CAS nummer: 66684-58-0 EINECS: 266-447-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |