Sanger's reagent ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
A11871.14
A11871.06
A11871.22
A11871.14EA
82.9
EUR
A11871.14
A11871.06
A11871.22
Sanger's reagent ≥99%
Sanger's reagent
Purity: 99%
CAS No.: 70-34-8
Molecular Formula: C6H3FN2O4
Formula Weight: 186.10
Flash Point:
Formule:
C₆H₃FN₂O₄ Kookpunt: 296 °C Smeltpunt: 24…30 °C Dichtheid: 1,482 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007056 CAS nummer: 70-34-8 EINECS: 200-734-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4172 |